Learn More
Oxyde d'opipramol, Mikromol™
Code produit 30051213
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051213 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051213 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0422.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Oxyde d'opipramol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Opipramol Di-N-Oxide
CAS 2724726-55-8
Noms d’analytes ou de composants Opipramol Di-N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H29 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Opipramol Di-N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C23H29N3O3/c27-19-18-26(29)16-14-25(28,15-17-26)13-5-12-24-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)24/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazépine-11-ylpropyl)-1,4-dioxydopipérazine-1,4-diium-1-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 395.49
Quantité 25 mg
Poids de la formule 395.2209 g/mol