Learn More
Opipramol N-Oxide, Mikromol™
Code produit 30050659
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050659 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050659 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0422.030025
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Opipramol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Opipramol N-Oxide
CAS 2732277-08-4
Noms d’analytes ou de composants Opipramol N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H29 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Opipramol N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C23H29N3O2/c27-19-18-26(28)16-14-24(15-17-26)12-5-13-25-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)25/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nom IUPAC 2-[4-(3-benzo[b][1]benzazépine-11-ylpropyl)-1-oxydopipérizin-1-ium-1-yl]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 379.5
Quantité 25 mg
Poids de la formule 379.226 g/mol