Learn More
Gibco™ Opti-Plex™ Complexation Buffer
Code produit 16535651 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16535651 100 ml 100mL
18863149 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16535651 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4096801
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Opti-Plex Complexation Buffer is a cGMP-manufactured, chemically defined, animal origin-free (AOF), methionine-free, biotin-free, low-protein transfection complexation buffer based on Opti-MEM I Reduced Serum Medium.
Opti-Plex Complexation Buffer is a cGMP-manufactured, chemically defined, animal origin-free (AOF), methionine-free, biotin-free, low-protein transfection complexation buffer based on Opti-MEM I Reduced Serum Medium. It is designed for complexation of ExpiFectamine transfection reagents for both standard transfection applications and transfections to generate methionine-labeled proteins.
Conçu pour la complexation des réactifs de transfection ExpiFectamine pour les deux applications de transfection standard et les transfections pour générer des protéines marquées à la méthionine.
Caractéristiques :
  • Contient de l’insuline recombinante, de la transferrine recombinante et un supplément GlutaMAX
  • Ne contient pas de méthionine, de biotine ni de rouge de phénol
  • Fait partie du kit de transfection ExpiFectamine293 Met(-)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de complexation
À utiliser avec (application) Expression de protéines
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
For Research Use Only.