Learn More
Thermo Scientific™ Particules de sulfate de polystyrène Opti-Bind™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Parvenez à une réactivité maximale dans de nombreuses applications de diagnostic avec les particules de sulfate de polystyrène Thermo Scientific™ OptiBind™ pour utilisation dans le cadre des tests de turbidimétrie / néphélométrie, d’agglutination sur lames, de chimiluminescence et dans les diagnostics cliniques et applications de biologie moléculaire. Les particules peuvent être utilisées directement au sortir du flacon, sans pré-lavage.
- Disponibles dans une vaste gamme de diamètres (de 0,1 μm à 2,5 μm)
- Aucun pré-lavage
- Distribution des tailles serrées—CV<2 %
- Stabilité colloïdale optimisée
- Durée de conservation de 10 ans
Recommandé dans les cas suivants :
Diagnostics cliniques, biologie moléculaire, tests de néphélométrie, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
Remarque :
Lorsque vous utilisez les particules Opti-Bind, demandez notre manuel d’optimisation des réactifs de microparticules, qui décrit notre stratégie de développement de réactifs. Ce manuel inclut les protocoles validés de liaison, de couplage et d’optimisation des réactifs de particules.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Comprend un certificat d’analyse |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Particules de sulfate de polystyrène Opti-Bind |
| À utiliser avec (application) | Essais de diagnostic |
| Matériau | Sulfate de polystyrène |
| Type de produit | Particules spécialisées |
| Comprend | Notice et certificat d’analyse |
| Quantité | 15 ml |
| Packs d’évaluation d’échantillon | Ces packs d’évaluation vous permettent d’acheter de petits échantillons parmi notre inventaire standard de surfaces, couleurs, tailles et capacités de liaison différentes à des prix très réduits. Les particules Opti-Bind sont conditionnées dans des flacons de 15 ml à 10 % de matières solides. Le pack d’évaluation comprend trois lots provenant de toutes les particules de polystyrène Opti-Bind disponibles. |
| Conditionnement spécial | Les particules de polystyrène Opti-Bind sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Opti-Bind Polystyrene Sulfate Particles
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium azide