Learn More
Thermo Scientific™ Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 feuilles
400 feuilles
Conditionnement:
100 feuilles
400 pièces
Description
Le joint à film PCR/qPCR Thermo ScientificPiko exceptionnellement clair permet une transmission élevée de la fluorescence dans toute la gamme des fluorophores couramment utilisés. Lorsqu'il est utilisé avec un système de PCR en temps réel Thermocycleur Piko, des volumes d'échantillons à partir de 5 μl et peuvent être utilisés avec une perte d'évaporation minimale. Ces films adhésifs optiques sont disponibles au format ¼ pour les plaques PCR Piko.
Lorsqu’il est utilisé avec un thermocycleur Piko ou un système de PCR en temps PikoReal, des volumes d’échantillons à partir de 5 µl peuvent être utilisés avec une évaporation minimale. Ces films optiques sont disponibles au format 1/4 pour les plaques PCR Piko.
Caractéristiques des joints de film pour PCR / qPCR Thermo Scientific Piko
• Clarté optique avec auto-fluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
• Étanchéité parfaite pour des volumes d’échantillons à partir de 5 µl
• Le support adhésif permet une application facile
• L’adhésif cryo-compatible est efficace jusqu’à -80°C
Produits associés
Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
scellage à chaud optique, pour plaques PCR Piko
Caractéristiques des joints de film pour PCR / qPCR Thermo Scientific Piko
• Clarté optique avec auto-fluorescence minimale pour les applications PCR en temps réel
• Étanchéité parfaite pour des volumes d’échantillons à partir de 5 µl
• Le support adhésif permet une application facile
• L’adhésif cryo-compatible est efficace jusqu’à -80°C
Produits associés
Film adhésif optique, pour plaques PCR Piko
scellage à chaud optique, pour plaques PCR Piko
Spécification
Spécification
| Couleur | Optique |
| Quantité | 100 feuilles |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Gamme de produits | Piko |
| Adhésif, adhésive | Joint optique sensible à la pression |
| Plate Compatibility | Plaque Piko |