Learn More
Cole-Parmer™ Kit de nettoyage optique de laboratoire pour lentilles d’instruments
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Type:
Kit de nettoyage pour optiques
Conditionnement:
1 pièce
Description
Inclut : Brosse antistatique StaticWisk™, sonde SpeckGRABBER™, chiffon de nettoyage antistatique en microfibres Tiger Cloth™ et flacon de 1 oz de Precision Cleaning Solution™.
Spécification
Spécification
| Type | Kit de nettoyage pour optiques |
| Gamme de produits | Kinetronics |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- isopropyl alcohol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: isoprpyl alcohol