Learn More
Hellma™ X2 CUVE MODELE 692-091-OG 12000 μL μL
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Cellule de cuve |
| Capacité (métrique) | 12 ml |
| Matériau | Optical Glass |
| Largeur (métrique) intérieure | 31.6mm |
| Quantité | 2Pack |
| Wavelength Range | De 360 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Largeur (métrique) | 34 mm |