Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenêtres optiques
Code produit. p-6684003
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25,4 mm
50,8 mm
Épaisseur (métrique):
2 mm
Matériau:
Arséniure de gallium
Saphir
Silice cristalline
Tellurure de cadmium
Description:
Finition de surface : 40/20
Finition de surface : 60/40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15457015
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045593.KS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponible dans différents matériaux et dimensions
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finition de surface : 60/40
Matériau Tellurure de cadmium
Diamètre (métrique) 25,4 mm
Diamètre (impériale) 1 in.
Type de produit Optical Window
Épaisseur (métrique) 2 mm