Learn More
Sartorius Cônes Optifit, 0,1 à 10 μl, allongées, plateaux uniques
GREENER_CHOICE
Code produit. 11522924 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. 11522924
Marque: Sartorius 783210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’accord parfait pour votre pipeteur
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonctionnalité Optiload des pipeteurs Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ assurant l’adhérence et l’éjection ergonomiques et souple des pointes.
  • Pointes de précision
  • Exactitude et précision optimales
  • Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
  • Procédé de fabrication en salle blanche conforme aux normes ISO 8
  • En polypropylène vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Disponibles sous formes pré-stérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
  • Étiquetage informatif des racks améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
  • Racks, plateaux et pointes 100 % recyclables
  • Emballage plastique hermétique autour du rack assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
  • Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
  • Entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 min
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 mu;l
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Gris
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 1,81 in
Longueur (métrique) 4,6cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Standard
Type de produit Non-filtered Tips
Code couleur Gris
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée No
Gamme de produits Optifit