Learn More
Sartorius Cônes Optifit, 0,1 à 10 μl, allongées, plateaux uniques
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
Description
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonctionnalité Optiload des pipeteurs Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ assurant l’adhérence et l’éjection ergonomiques et souple des pointes.
- Pointes de précision
- Exactitude et précision optimales
- Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
- Procédé de fabrication en salle blanche conforme aux normes ISO 8
- En polypropylène vierge de haute qualité
- Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
- Disponibles sous formes pré-stérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
- Étiquetage informatif des racks améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
- Racks, plateaux et pointes 100 % recyclables
- Emballage plastique hermétique autour du rack assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
- Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
- Entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 min
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 mu;l |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Gris |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,81 in |
| Longueur (métrique) | 4,6cm |
| Certifications/Conformité | CE, ISO 9001, ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |