Learn More
Sartorius Pointes Optifit, recharges
GREENER_CHOICE
Code produit. 15161037 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Code couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 10 mu;l
0,5 à 200 μl
10 à 1000 μl
10 à 1000 mu;l
100 à 5000 μl
1000 à 10000 mu;l
5 à 350 μl
50 à 1200 μl
Conditionnement:
Paquet de recharge
Recharge double
Tour de recharge
Vrac en boîte
Vrac en carton
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
960 pièces
Code produit. 15161037
Marque: Sartorius LH780316
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Pointes Sartorius Optifit : les recharges offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les cônes sont fabriqués dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Conception ergonomique pour une précision et une exactitude maximales
  • Pointes s’adaptant parfaitement sur le pipeteur et assurant une excellente étanchéité
  • Permettent une mise en place et une éjection souples et ergonomiques
  • Les pointes de haute précision offrent une précision et une exactitude optimales
Compatibles avec la technologie Optiload des pipeteurs Sartorius et les suivants :
  • Picus, eLINE™, mLINE™ et Proline™ Plus
  • Pointes et plateaux à code couleur pour une mise en correspondance facile avec les pipeteurs Sartorius compatibles
  • Conception universelle compatible avec la plupart des autres marques de pipeteurs
Conception répondant aux normes les plus strictes
  • En PP vierge de haute qualité
  • Les boîtes de recharge sont certifiées sans DNase, sans RNase et sans endotoxines
  • Disponibles non stérilisées ou préstérilisées par irradiation électronique
  • Informations sur les étiquettes pour racks permettant d’améliorer l’identification et la traçabilité des pointes
    • Indiquent le volume de la pointe, la référence du produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
  • Les emballages et les cônes sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés
  • Disponibles en plusieurs formats d’emballage :
    • Boîtes de recharge – emballages écologiques et pureté certifiée
    • Tours de recharge – écologiques et peu encombrantes
    • En vrac en carton – boîtes en vrac économiques
  • L’emballage plastique hermétique autour du rack assure la pureté pendant le transport et le stockage
  • Réutilisable et entièrement autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 à 10000 mu;l
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Rouge
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 15,5cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Méthode de stérilisation Autoclavage à 121 °C
Format Bulk, Bagged
Type de pointe Pointe Optifit
Conditionnement Vrac en boîte
Type de produit Non-filtered Tips
Code couleur Rouge
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE, Sartorius eLINE, Sartorius Picus
Graduée No
Gamme de produits Optifit