Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Marque: Macherey-Nagel™ 726038.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,4 mm | |
0,25 mm | |
Optima™ 1 | |
340°C à 360°C | |
60 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Séparation des composants en fonction des points d’ébullition | |
G1, G2, G38 | |
0,1 µm | |
Optima™ 1 |