Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,5 mm
Code produit. 10043011 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
25 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10043011
Marque: Macherey-Nagel™ 726301.10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC 1 Macherey-Nagel™ OPTIMA™, D.E. de 0,5 mm est une colonne de phase apolaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane à utiliser pour la chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
  • Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Températures maximales : 340°C pour le fonctionnement isotherme, 360°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 1
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse de la séparation des composants en fonction des points d’ébullition
Plage de températures 340°C à 360°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte