Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
Épaisseur du film:
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Plage de températures:
300°C à 320°C
320°C à 340°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Les colonnes à film épais (≥3 μm) sont particulièrement recommandées pour l’analyse des solvants
- Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Colonnes avec films <3 μm : 320°C pour le fonctionnement isotherme, 340°C pour les isothermes courts dans un programme de température
- Colonnes avec films >3 μm : 300°C pour le fonctionnement isotherme, 320°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,8 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de la séparation des composants en fonction des points d’ébullition |
| Plage de températures | 320°C à 340°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Quantité | 1/boîte |