Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1301 Optima™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1301 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des pesticides |
| Plage de températures | 300°C à 320°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Quantité | 1/boîte |