Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 17 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques |
| Plage de températures | 320°C à 340°C |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction