Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Code produit. 10318261 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10318261
Marque: Macherey-Nagel™ 726351.60
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 17
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 60 m
Quantité 1/boîte