Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1701 |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 300°C à 320°C |
| Épaisseur du film | 0,35 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |