Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 240 Optima™
Code produit. 10124941 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10124941
Marque: Macherey-Nagel™ 726089.30
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 240
À utiliser avec (application) Analyse des FAME, Dioxines
Plage de températures 260°C à 280°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte