Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 240 Optima™
Marque: Macherey-Nagel™ 726089.60
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0.4 mm | |
0.25 mm | |
Optima™ 240 | |
0.25 µm | |
Optima™ 240 |
GC Capillary Column | |
GC | |
260°C to 280°C | |
60 m | |
1 Each |