Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Amine
Marque: Macherey-Nagel™ 726356.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,5 mm | |
0,32 mm | |
Optima™ 5 Amine | |
300°C à 320°C | |
30 m | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
GC | |
G1, G2, G38 | |
1,5 µm | |
Optima™ 5 Amine |