Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire de GC Optima™ 5 HT
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Idéale pour les détecteurs MS, peut être rincée avec des solvants |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 5 HT |
| Type d’USP | G27, G36 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 380°C à 400°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Afficher plus |