Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS Accent GC
Code produit. 12462820 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12462820
Marque: Macherey-Nagel™ 725810.50
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Phase stationnaire Optima™ 5 MS Accent
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 50 m
Quantité 1/boîte