Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS Accent GC
Code produit. p-8012308 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
16 options
Code produit. 12422830
Marque: Macherey-Nagel™ 725815.12
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Phase stationnaire Optima™ 5 MS Accent
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,35 μm
Longueur (métrique) 12 m
Quantité 1/boîte