Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 5 |
| Type d’USP | G27 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 340°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 60 m |
| Quantité | 1/boîte |