Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Code produit. 10441092 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
Diamètre (métrique):
0,4 mm
0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10441092
Marque: Macherey-Nagel™ 726785.30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandée pour les analyses environnementales. Les colonnes capillaires GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 sont des colonnes de phase polaire moyenne à haute performance de 6 % de cyanopropyl-phényle et 94 % de diméthylpolysiloxane à utiliser en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Phase polaire moyenne composée de 6 % de cyanopropyl-phényl / 94 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
  • Recommandée pour les analyses environnementales
  • Phases similaires : HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Température maximale de 280°C pour un fonctionnement isotherme, 300°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 624
Type d’USP G43
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 280°C à 300°C
Épaisseur du film 1,4 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte