Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
1,4 μm
1,8 μm
Diamètre (métrique):
0,4 mm
0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Phase polaire moyenne composée de 6 % de cyanopropyl-phényl / 94 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Recommandée pour les analyses environnementales
- Phases similaires : HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Température maximale de 280°C pour un fonctionnement isotherme, 300°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 624 |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 280°C à 300°C |
| Épaisseur du film | 1,8 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Quantité | 1/boîte |