Learn More
Grant Instruments™ Plaque pont Optima
Code produit. 12707799
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Circulateur chauffant T Optima pour réservoir ST5
Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour réservoirs ST12, 18, 26 et 38
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12707799
Marque: Grant Instruments™ TBTL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
Accéder au thermostat et le consulter sur les circulateurs de chauffage et de refroidissement La plaque pont Grant Instruments™ Optima est destinée à une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
  • Pour une utilisation avec les unités de réfrigération, les circulateurs de chauffage et de refroidissement Grant
  • Garantit la visibilité/l’accessibilité du thermostat tout en optimisant l’espace de la paillasse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèles de circulateurs chauffants T Optima pour réservoirs ST12, 18, 26 et 38