Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires Optima™ δ-3 pour GC
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
Description
La phase polysiloxane avec polarité automatique est idéale pour les détecteurs MSD et PND en chromatographie en phase gazeuse.
- La phase polaire moyenne sans groupes CN est exclusive à Macherey-Nagel—Pas de phases similaires
- Les analytes déterminent la polarité de la phase, quelque part entre l’OPTIMA™ 5 non polaire et l’OPTIMA™ 1701 polaire
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,1–0,32 mm : 340°C pour un fonctionnement isotherme, 360°C pour des isothermes courts dans un programme de température
- Pour les colonnes avec dia. int. de 0,53 mm : 320°C pour un fonctionnement isotherme, 340°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MSD et PND |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,2 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ d-3 |
| Type d’USP | G49 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 340°C à 360°C |
| Épaisseur du film | 0,2 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Afficher plus |