Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires Optima™ δ-3 pour GC
Code produit. 10357971 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
Code produit. 10357971
Marque: Macherey-Nagel™ 726420.30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les détecteurs MSD et PND. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ δ3- pour GC sont des colonnes en phase polysiloxane avec polarité auto-sélective. Les analytes déterminent la polarité de la phase. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
La phase polysiloxane avec polarité automatique est idéale pour les détecteurs MSD et PND en chromatographie en phase gazeuse.
  • La phase polaire moyenne sans groupes CN est exclusive à Macherey-Nagel—Pas de phases similaires
  • Les analytes déterminent la polarité de la phase, quelque part entre l’OPTIMA™ 5 non polaire et l’OPTIMA™ 1701 polaire
  • Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
  • Températures maximales :
    • Pour les colonnes avec dia. int. de 0,1–0,32 mm : 340°C pour un fonctionnement isotherme, 360°C pour des isothermes courts dans un programme de température
    • Pour les colonnes avec dia. int. de 0,53 mm : 320°C pour un fonctionnement isotherme, 340°C pour des isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MSD et PND
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ d-3
Type d’USP G49
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 340°C à 360°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte