Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ d-6
436.00€ - 1435.00€
Spécification
Phase stationnaire | Optima™ d-6 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MSD et PND |
Type | Colonne capillaire GC |
À utiliser avec (application) | GC |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10216371
|
Macherey-Nagel™
726490.10 |
0,1 mm | 10 m | 0,1 μm |
436.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10368301
|
Macherey-Nagel™
726470.30 |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10600152
|
Macherey-Nagel™
726483.30 |
0,53 mm | 30 m | 1 μm |
895.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10698991
|
Macherey-Nagel™
726465.25 |
0,2 mm | 25 m | 0,2 μm |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10699951
|
Macherey-Nagel™
726481.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,35 μm |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10690142
|
Macherey-Nagel™
726482.30 |
0,32 mm | 30 m | 1 μm |
775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10358301
|
Macherey-Nagel™
726465.50 |
0,2 mm | 50 m | 0,2 μm |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10256941
|
Macherey-Nagel™
726470.60 |
0,25 mm | 60 m | 0,25 μm |
1300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10689951
|
Macherey-Nagel™
726480.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,25 μm |
1435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10256271
|
Macherey-Nagel™
726481.60 |
0,32 mm | 60 m | 0,35 μm |
1435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10040462
|
Macherey-Nagel™
726482.60 |
0,32 mm | 60 m | 1 μm |
1435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194981
|
Macherey-Nagel™
726480.30 |
0,32 mm | 30 m | 0,25 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Spécification
Optima™ d-6 | |
Colonne capillaire GC | |
1 de chaque |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
GC |