Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ FFAP
Marque:  Macherey-Nagel™ 726116.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10052941
  • 590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Spécification
0,25 mm
Colonne capillaire GC
Optima™ FFAP
240°C à 250°C
30 m
G1, G2, G38
0,4 mm
GC, Acides carboxylés libres
0,25 μm
1/boîte