Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ R d-3
Marque: Macherey-Nagel™ 726410.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0,4 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ d-3 | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC) | |
20 m |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
0,1 mm | |
G1, G2, G38 | |
340°C à 360°C | |
1/boîte |