Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant série TC120
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stabilité ±0,05ºC.
- Affichage LED à 4 chiffres, transparent et lumineux
- Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
- Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupure fixe en cas de surchauffe
- Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
- Alarme visuelle
- Pompe intégrée pour la circulation externe
- Alarme visuelle
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 12 L |
| Certifications/Conformité | DIN 12876 |
| Débit | 16 L/min |
| Gamme de températures | de Température ambiante +5° ; jusqu'à 99°C |
| Circulation externe | Non |
| Comprend | Thermostat à circulation chauffant TC120 et bain P12 |
| Pression max. | 210 mbar |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Largeur (métrique) | 340 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 155 mm |
| Afficher plus |