Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Code produit. 10013001 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013001
Marque: Macherey-Nagel™ 726296.30
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ WAX
Type d’USP G16
À utiliser avec (application) Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses
Plage de températures 240°C à 250°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte