Learn More
Solution d’optimisation, éléments - Mg,Cu,Rh,Cd,In,Ba,Ce,Pb,U pour ICP 0,01 mg/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Optimising Solution (9 Elements) |
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,In,Cd,Ce,Pb,Th,B,Ba |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.01 mg/L |
| Numéro UN | 1760 |
| Type | Optimisation de la solution |
| Élément | Mg, Al, Cr, Mn, Cu, Rh, In, Cd, Ce, Pb, Th, Ba |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique |
| Quantité | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Optimising Solution - 0,01mg/l each of; Mg ; Cu ; Rh ; Cd ; In ; Ba ; ,Ce ; Pb ; U in HNO
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copperdinitrate, indium(III) nitrate, pentahydrate, cadmium nitrate, rhodium trichlori