Learn More
Corning™ Tête LSE™ en option
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 1,5 à 2 ml
2 tubes de 50 ml
4 tubes de 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Il s’agit d’une tête pour tubes en option, maintenue horizontalement, à utiliser avec l’agitateur à vortex Corning™ LSE™.
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 tubes de 15 ml |
| Type de produit | Tête en option |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur vortex Corning™ LSE™ |