Learn More
Gibco™ OptiPRO™ SFM
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076129
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
100mL
Code produit. 10569520
Marque: Gibco™ 12309050
OptiPRO™ SFM
Le milieu OptiPRO™ SFM est un milieu de culture exempt de sérum et de composants d’origine animale conçu pour la croissance de plusieurs lignées cellulaires dérivées du rein, y compris MDBK, MDCK, PK-15 et VERO pour la production de virus ou de protéines recombinantes. En outre, le milieu OptiPRO™ SFM a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7. Les caractéristiques du milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM sont :
  • Formulation sans sérum, sans composants d’origine animale et contenant peu de protéines
  • Adaptation directe pour de nombreuses lignées cellulaires populaires
    Formulation sans sérum, sans composants d’origine animale et contenant peu de protéines
    Gibco™ OptiPRO™ SFM est formulé avec une très faible concentration protéique (< 10 μg/ml), ce qui facilite la purification de votre protéine recombinante.
    Adaptation directe pour de nombreuses lignées cellulaires populaires
    Gibco™ OptiPRO™ SFM a été conçu pour la croissance de lignées cellulaires dérivées du rein, telles que MDCK, MDBK, VERO et PK-15. En outre, le milieu SFM OptiPRO™ a permis la croissance d’autres lignées cellulaires, telles que Hela, BHK-21 et COS-7, ce qui vous permet de choisir un seul milieu pour plusieurs lignées cellulaires.
    Utilisation du produit
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
    Fabrication et système de qualité BPFa
    Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous fabriquons le milieu Gibco™ OptiPRO™ SFM dans deux installations différentes : une basée à Grand Island, État de New York, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire HeLa, MDCK, BHK-21, PK-15, COS-7, MDBK, VERO
    Classification Aucun composant d’origine animale, Faible teneur en protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu sans sérum
    Serum Level Sans sérum
    Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Thymidine, Hypoxanthine
    Sans additif Sans glutamine
    Gamme de produits Gibco
    Quantité 100 mL
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines Faible
    Format Flacon(s)
    Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
    Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 – 8°C. Tenir à l’abri de la lumière.
    Conditions d’expédition : température ambiante
    Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication
    Culture Type Culture cellulaire en suspension
    Afficher plus Afficher moins
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.