Learn More
OPTIZYME™ Phosphatase alcaline, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
3000 U
Conditionnement:
3000 unités
Description
OPTIZYME™ AP est une nouvelle phosphatase alcaline qui catalyse la libération de groupes de 5’- et 3’-phosphate à partir d’ADN, d’ARN et de nucléotides en 10 min.
Applications et caractéristiques :
- La phosphatase alcaline OPTIZYME™ déphosphoryle l’ADN vecteur de clonage (10 min à 37°C)
- Thermoinactivation rapide (5 min à 75°C)
- Digestion et déphosphorylation simultanées de l’ADN vecteur
- Un seul protocole pour tous les types d’extrémités d’ADN :
- Dégradation des nucléotides avant le séquençage des produits PCR
- Actif sur les nucléotides
- Déphosphorylation des protéines
- Actif dans tous les tampons d’enzymes de restriction OPTIZYME
Fourni avec :
10Tampon AP X OPTIZYME : Tris-HCI 100 mM (pH 8,0 à 37°C), 50 mM MgCl2, 1M KCl, 0,2 % (v/v) Triton X-100, 1 mg/ml BSA
Source : Cellules E. coli avec un gène bactérien de phosphatase alcaline cloné
Contrôle de la qualité :
- Endo-, exodésoxyribonucléase et sans ribonucléase
- Testé fonctionnellement pour la déphosphorylation de 5’-termini d’ADN suspendu, encastré et émoussé
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 U / μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.4 |
| À utiliser avec (application) | Déphosphorylation de l’ADN vecteur de clonage (10 min. à 37°C), thermo-inactivation rapide (5 min. à 75°C), dégradation des nucléotides avant le séquençage des produits de PCR, actif sur les nucléotides, déphosphorylation des protéines, restriction En |
| Tampon de stockage | OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène bactérien cloné de phosphatase alcaline |
| Quantité | 3000 U |
| Type de produit | Phosphatase alcaline |
| Forme | Pleine |