Learn More
OPTIZYME™ Phosphatase alcaline, Fisher BioReagents™
Code produit. p-4487423
Click to view available options
Quantité:
3000 U
Conditionnement:
3000 unités
Code produit. 12897142
Marque: Fisher BioReagents BP80975
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
OPTIZYME™ AP est une nouvelle phosphatase alcaline qui catalyse la libération de groupes de 5’- et 3’-phosphate à partir d’ADN, d’ARN et de nucléotides en 10 min.
Applications et caractéristiques :
  • La phosphatase alcaline OPTIZYME™ déphosphoryle l’ADN vecteur de clonage (10 min à 37°C)
  • Thermoinactivation rapide (5 min à 75°C)
  • Digestion et déphosphorylation simultanées de l’ADN vecteur
  • Un seul protocole pour tous les types d’extrémités d’ADN :
  • Dégradation des nucléotides avant le séquençage des produits PCR
  • Actif sur les nucléotides
  • Déphosphorylation des protéines
  • Actif dans tous les tampons d’enzymes de restriction OPTIZYME
Fourni avec :
10Tampon AP X OPTIZYME : Tris-HCI 100 mM (pH 8,0 à 37°C), 50 mM MgCl2, 1M KCl, 0,2 % (v/v) Triton X-100, 1 mg/ml BSA
Source : Cellules E. coli avec un gène bactérien de phosphatase alcaline cloné
Contrôle de la qualité :
  • Endo-, exodésoxyribonucléase et sans ribonucléase
  • Testé fonctionnellement pour la déphosphorylation de 5’-termini d’ADN suspendu, encastré et émoussé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 U / μl
Couleur Incolore
pH 7.4
À utiliser avec (application) Déphosphorylation de l’ADN vecteur de clonage (10 min. à 37°C), thermo-inactivation rapide (5 min. à 75°C), dégradation des nucléotides avant le séquençage des produits de PCR, actif sur les nucléotides, déphosphorylation des protéines, restriction En
Tampon de stockage OPTIZYME™ AP Buffer 10X : Tris HCl 100mM (8 pH at 37°C), MgCl2 50mM, KCl 1M, Triton™ X-100 0.2%, BSA 1mg/mL
Contenu et stockage -20°C
Source Cellules d’E. coli avec un gène bactérien cloné de phosphatase alcaline
Quantité 3000 U
Type de produit Phosphatase alcaline
Forme Pleine