Learn More
ADN polymérase I OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
2500 U
500 U
Conditionnement:
2500 unités
500 unités
Description
OPTIZYME™ DNA Pol I is a template-dependent DNA Polymerase that catalyzes 5'->3' DNA synthesis, and exhibits 3'->5'-exonuclease, 5'->3' exonuclease and RNase H activity.
Applications and Features:
- OPTIZYME DNA Polymerase I labels DNA by nick translation in conjunction with DNase I.
- Second-strand cDNA synthesis in conjunction with RNase H.
- Incorporation of modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescently-labeled nucleotides).
- Active in buffers for OPTIZYME restriction enzymes and reverse transcriptases.
Supplied with:
10X OPTIZYME DNA Pol I Buffer: 500mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 100mM MgCl2, 10mM DTT
Source: E. Coli cells with a cloned polA gene for E.Coli
Quality Control:
Endodeoxyribonuclease-free
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | L’ADN polymérase I étiquette l’ADN par traduction de coupure en conjonction avec la DNase I, synthèse de l’ADNc à deuxième brin en conjonction avec la RNase H, incorporation de nucléotides modifiés, transcriptases inverses |
| Tampon de stockage | Tampon 10X OPTIZYME™ DNA Pol I :Tris HCl 500 mM (pH 7,5 à 25°C), MgCl2 100 mM, DTT 10 mM |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène polymérase cloné |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | DNA Polymerase I |
| Forme | Liquide |