Learn More
OPTIZYME™ DNase I (exempts de RNase), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1000 unités
Description
La DNase I OPTIZYME™ est une endonucléase recombinante qui digère l’ADN et qui est exempte de RNase.
Applications et caractéristiques :
- La DNase I OPTIZYME, exempte de RNase, est utilisée pour la préparation d’ARN exempt d’ADN
- Élimination d’un modèle d’ADN suite à une transcription in vitro
- Marquage de l’ADN par translation de coupure conjointement avec l’ADN polymérase I
- Préparation d’ARN exempt d’ADN avant une RT-PCR
- Études des interactions ADN-protéine par empreinte de DNase I, exempte de RNase
- L’activité enzymatique est strictement dépendante du Ca2+ et est activée par les ions Mg2+ ou Mn2+.
- Purifiée à partir d’un hôte non animal avec moins de RNases intrinsèques
Fourni avec :
- Tampon OPTIZYME 10X DNase I : 100 mM de tris-HCI (pH 7,5 à 25°C), 25 mM de MgCl2, 1 mM de CaCl2
- 50mM d’EDTA OPTIZYME (pour inactivation par chaleur à 65°C pendant 10 min)
Contrôle de la qualité :
- Exempt de ribonucléase
- Testé fonctionnellement pour la digestion de l’ADN matrice après transcription in vitro
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 U / μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | Préparation de l’ARN sans ADN, élimination de l’ADN modèle après transcription in vitro, marquage de l’ADN par traduction de coupure en conjonction avec l’ADN polymérase I, Préparation de l’ARN sans ADN avant RT-PCR, Études des interactions ADN-protéines par DNase I, empreinte sans RNase |
| Tampon de stockage | OPTIZYME™ DNase I Buffer 10X : Tris HCl 100mM (7.5 pH at 25°C), MgCl2 25mM, CaCl2 1mM, OPTIZYME™ EDTA 50mM (for inactivation by heat at 65°C for 10min.) |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène cloné codant la DNase I bovine |
| Quantité | 1000 U |
| Type de produit | DNase I (RNase-free) |
| Forme | Liquide |