Learn More
Transcriptase inverse M-MLV OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Code produit. 12837162
Click to view available options
Quantité:
25 000 U
5000 U
Conditionnement:
25ku
5000 unités
Code produit. 12837162
Marque: Fisher BioReagents BP81045
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
OPTIZYME™ M-MuLV RT est un MLV RT génétiquement modifié qui possède une activité RNA et ADN-dépendante de la polymérase.
Applications et caractéristiques :
  • OPTIZYME M-MLV RT est utilisé pour la synthèse efficace de l’ADNc du premier brin pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel (jusqu’à 13 kb)
  • Génération de sondes d’ADNc marquées pour microarrays
  • Synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression
  • Analyse de l’ARN par extension d’amorce
  • Marquage de l’ADN
  • Activité optimale à 42°C (active jusqu’à 50°C)
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex.,Cy3,à la Cy5, à la rhodamine-, à l’aminoallyl-, aux nucléotides marqués à la fluorescéine
Fourni avec :
Tampon M-MLV RT OPTIZYME 5X : Tris-HCI 250 mM (pH 8,3 à 25°C), 250 mM Kcl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT
Source : Cellules d’E.Coli avec un fragment cloné de gène polymérase codant la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney.
Contrôle de la qualité :
  • Endo-, exodésoxyribonucléase, phosphatase et sans ribonucléase
  • Testé fonctionnellement dans l’ADNc du premier brin et la RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Couleur Incolore
pH 8.3
À utiliser avec (application) Génération de sondes d’ADNc marquées pour les microarrays, synthèse de l’ADNc pour le clonage et l’expression, analyse de l’ARN par extension d’amorce, marquage de l’ADN, activité optimale à 42°C, intègre des nucléotides modifiés
Tampon de stockage OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
Contenu et stockage -20°C
Source Cellules d’E.Coli avec un fragment cloné du gène polymérase codant la transcriptase inverse du virus de la leucémie murine de Moloney.
Quantité 25 000 U
Type de produit OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase
Forme Liquide