Learn More
Polymérase d’ARN T3 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1000 unités
Description
L’ARN Pol OPTIZYME™ T3 est une ARN polymérase dépendante de l’ADN qui catalyse la synthèse 5’->3’ de l’ARN à partir de l’ADN.
Applications et caractéristiques :
- L’ARN polymérase OPTIZYME™ T3 synthétise l’ARN non marqué et marqué qui peut être utilisé pour : (1) hybridation, (2) traduction in vitro de l’ARN, dosages de protection de la RNase (3), séquençage génomique de l’ADN (4), épissage de l’ARN (5) et études de la structure secondaire de l’ARN et des interactions entre protéines(6) interactions entre protéines d’ARN
- Incorporation des nucléotides modifiés (par exemple des nucléotides marqués à l’amino-allyle, la biotine, la fluorescéine, la digoxigénine)
Fourni avec :
Tampon de transcription OPTIZYME 5X : Tris-HCI 200 mM (pH 7,9 à 25°C), 30 mM MgCl2, 50 mM DTT, 50 mM NaCl, 10 mM spermidine
Source : Cellules E. coli avec un gène polymérase d’ARN T3 cloné
Contrôle de la qualité :
- Endo-, exodésoxyribonucléase et sans ribonucléase
- Test fonctionnel de la réaction de transcription in vitro
Spécification
Spécification
| Concentration | 20 U / μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | Hybridation, traduction de l’ARN in vitro, test de protection de la RNase, séquençage de l’ADN génomique, épissage de l’ARN et études de la structure secondaire de l’ARN et de l’interaction ARN-protéine, contrôle qualité |
| Tampon de stockage | OPTIZYME™ Transcription Buffer 5X : Tris HCl 200mM (7.9 pH at 25°C), MgCl2 30mM, DTT 50mM, NaCl 50mM, Spermidine 10mM |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | E. coli cells with a cloned T3 RNA Polymerase gene |
| Quantité | 1000 U |
| Type de produit | T3 RNA Polymerase |
| Forme | Liquide |