Learn More
ADN polymérase T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
128.00€ - 153.04€
Spécification
Concentration | 5 U/μL |
---|---|
Couleur | Colorless |
pH | 7.5 |
À utiliser avec (application) | Synthesis of labeled DNA probes, creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs, ligation-independent cloning of PCR products, Restriction Enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase |
Tampon de stockage | OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335mM (8.8 pH at 25°C), MgCl2 33mM, DTT 5mM, (NH4)2SO4 84mM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12847162
|
Fisher Bioreagents
BP8105-1 |
100 U |
128.00€
100 unités |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12857162
|
Fisher Bioreagents
BP8105-5 |
500 U |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’ADN pol T4 OPTIZYME™ est une ADN polymérase dépendante d’un modèle qui catalyse la synthèse 5’-3’ à partir de l’amorce d’ADN monocaténaire.
Applications et caractéristiques :
- L’ADN polymérase T4 OPTIZYME crée des extrémités franches d’ADN en remplissant les extrémités protubérantes 5’ ou en retirant les extrémités protubérantes 3’
- Création de produits de la PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
- Mutagénèse dirigée par oligonucléotide et spécifique au site
- Synthèse de sondes d’ADN marquées (par réaction de remplacement)
- Clonage indépendant de la ligature des produits de PCR
- Active dans les tampons pour les enzymes de restriction OPTIZYME, les transcriptases inversées et la ligase d’ADN T4.
- 3Activité exonucléase 3’->5’
- Manque d’activité exonucléase 5’→3’
Fourni avec : Tampon d’ADN Pol
5X OPTIZYME T4 : Tris-HCI 335 mm (pH 8,8 à 25°C), 33 mm MgCl2, 5 mm DTT, 84 mm (NH4)2SO4
Source : Cellules d’E. coli avec un gène cloné 43 de bactériophage T4
Contrôle de la qualité :
Sans endodésoxyribonucléase
Spécification
5 U/μL | |
7.5 | |
OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335mM (8.8 pH at 25°C), MgCl2 33mM, DTT 5mM, (NH4)2SO4 84mM | |
E. coli cells with a cloned gene 43 of bacteriophage T4 | |
Liquid |
Colorless | |
Synthesis of labeled DNA probes, creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs, ligation-independent cloning of PCR products, Restriction Enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase | |
-20°C | |
T4 DNA Polymerase |