Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange G, 85+ %, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit. 10742081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10742081
Marque: Thermo Scientific Chemicals 229820250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1936-15-8
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.36
Numéro MDL MFCD00012457
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
CID PubChem 131850556
Nom IUPAC disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G
Teneur en colorant 85.0% min.
Plage de pourcentage du dosage 85+%
Beilstein 16, 300
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 452.35
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Orange à orange-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato