Learn More
Colorant de charge orange G/bleu (6X), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424369
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
Conditionnement:
10mL
25mL
Code produit. 15424369
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61877.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Orange G/blue loading dye (6X) is used for loading DNA samples into gel electrophoresis wells and tracking migration during electrophoresis. It is used in used in molecular biology protocols. It is also used in nucleic acid gel electrophoresis & blotting. It is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de charge orange G/bleu (6X) est utilisé pour le chargement d’échantillons d’ADN dans des puits d’électrophorèse sur gel et pour le suivi de la migration pendant l’électrophorèse. Il est utilisé dans les protocoles de biologie moléculaire. Il est également utilisé dans le transfert et par électrophorèse sur gel des acides nucléiques. On l’utilise dans la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le dépôt sur gels d’agarose ou de polyacrylamide
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Contenu : 0,25 % d’orange-G ,0,25 % de bleu de bromophénol, 0,25 % de xylène cyanol FF, 15 % de ficoll, 30 mm d’EDTA dans de l’eau désionisée autoclavée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G/blue loading dye
Concentration 6X
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Quantité 10 ml
Forme physique Liquide