Learn More
Orange G, qualité d’électrophorèse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15415059
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 15415059
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62743.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Coloration de collagène pour tissu conjonctif
Collagen stain for connective tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1936-15-8
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.36
Numéro MDL MFCD00012457
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme C.I. 16230; Acid Orange 10
CID PubChem 131850556
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G
Beilstein 4120705
Informations sur la solubilité Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phénylhydrazine-1-ylidène)-7,8-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
Poids de la formule 452.38
Qualité Électrophorèse
Couleur Orange au rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre