Learn More
Colorant de charge orange G (6 X), à base de glycérol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15403309
Click to view available options
Quantité:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
Code produit. 15403309
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60562.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de charge utilisé dans les protocoles de biologie moléculaire de colorant de charge d’ADN orange 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est recommandé pour l’analyse de petites molécules d’ADN.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contenu : 0,25 % d’orange-G et 30 % de glycérol dans de l’eau DI autoclavée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Orange G loading dye
Note relative au nom glycerol based
Concentration 6X
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Couleur Orange
Quantité 25 ml
Forme physique Liquide