Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange II
Code produit. p-3756583 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10677411
Marque: Thermo Scientific Chemicals 416560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 633-96-5
Formule moléculaire C16H11N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 350.324
Numéro MDL MFCD00011657
Clé InChI IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
CID PubChem 44135675
Nom IUPAC Sodium ; 4-[2-(2-oxonaphthalen-1-ylidène)hydrazinyl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Orange II
Point de fusion 164.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Bio. colorant Certification Pass
Teneur en colorant 85% min.
Beilstein 16, 274
Merck Index 15, 6953
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (30°C).
Spectre IR Authentique
Lambda max. 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Poids de la formule 350.32
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bleu à vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Orange(II)
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt